Läs mer
Thermo Scientific™ CpG Metyltransferas (M.SssI)
Produktkod. 11368851 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
25μ L
Förpackningsstorlek:
25 enheter
Produktkod. 11368851
Brand: Thermo Scientific™ EM0821
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få snabba reaktionstider utan att kompromissa med reaktionseffektiviteten med Thermo Scientific™ CpG Methyltransferase (M.SssI), ett av de grundläggande verktygen som används i epigenetiska studier.
Enzymet metylerar C5-positionen på basdelen av alla cytosinnukleotider som finns i ometylerat eller hemimetylerat dubbelsträngat DNA i en 5'-CpG-3'-kontext.
M.SssI är speciellt formulerad för snabba reaktionstider utan att kompromissa med reaktionseffektiviteten. Enzymet fullbordar modifiering av alla CpGs på 15 minuter vid 37 °C. Dessutom har enzymet validerats specifikt för användning med genomiskt DNA - det primära substratet i epigenetiska studier.
M.SssI levereras med en optimerad 10X reaktionsbuffert och 50X S-adenosylmetionin (SAM ) som en kofaktor.
Höjdpunkter
  • Hög effektivitet - fullständig in vitro-metylering av alla CpGs i icke-metylerat och hemi-metylerat DNA
  • Snabbreaktionen är klar på 15 minuter vid 37 °C
  • Stabil -vid -20 °C i 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Enzym Metyltransferas
Kompatibel buffert 10X reaktionsbuffert
Kvantitet 25μ L
Produkttyp CpG Metyltransferas