Läs mer
Thermo Scientific™ CpoI (RsrII) (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...CG▵GWCC G...3'
3'...GCCWG▵G C...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
- 1X Buffer Tango: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
- CpoI tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
- Efter 50-faldig översmältning med CpoI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
- Dam: aldrig överlappar-ingen effekt
- Dcm: överlappar aldrig - ingen effekt
- CpG: fullständigt överlappningsblockerad
- EcoKI: överlappar aldrig - ingen effekt
- EcoBI: överlappar aldrig - ingen effekt
Kompatibla ändar:
- Cfr13I, Eco47I, Psp5II, SanDI
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | CpoI (RsrII) |
| Kompatibel buffert | 10X Buffer Tango |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 1 000 enheter |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |