Läs mer
Thermo Scientific™ CTP-lösning (100 mM)
Produktkod. 10839540 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0,25 ml
Förpackningsstorlek:
0.25ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10839540 0,25 ml 0.25ml
1 options
Produktkod. 10839540 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0451
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific CTP (cytidin 5'-trifosfat) är en extremt stabil nukleotid med mer än 99 % renhet.
Thermo Scientific CTP (cytidin 5'-trifosfat) är en extremt stabil nukleotid med mer än 99 % renhet. Den tillförs som 100 mM vattenlösning titrerad till pH 7,3-7,5 med NaOH. Denna nukleotid är designad för en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Drag
• Mer än 99 % renhet bekräftad med HPLC
• Funktionstestad i in vitro -transkription
• Stabil i två år vid -20 °C och efter flera frys-upptiningscykler
Tillämpningar aRNA-
•syntes
• siRNA-syntes
• RNA-amplifiering
in vitro transkription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 mM
För användning med (applikation) in vitro -transkription, RNA-amplifiering
Innehåll och lagring CTP-lösning, 100 mM (0,25 mL)
Butik på– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Konjugera Okonjugerad
Kvantitet 0,25 ml
Produkttyp CTP-lösning
Form Vätska