Läs mer
Thermo Scientific™ dATP-lösning (100 mM)
Produktkod. 10528730 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0.25 mL
Förpackningsstorlek:
0.25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10528730 0.25 mL 0.25ml
1 options
Produktkod. 10528730 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00 SEK
    467.65 SEK / 0.25ml
    Save 19.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ dATP (2'-deoxyadenosin 5'-trifosfat) är en mycket stabil nukleotid, tillförd som 100 mM vattenlösning titrerad till pH 7,3–7,5 med NaOH.
Thermo Scientific™ dATP (2'-deoxyadenosin 5'-trifosfat) är en mycket stabil nukleotid, tillförd som 100 mM vattenlösning titrerad till pH 7,3–7,5 med NaOH. Nukleotiden har en renhet på över 99 % och är fri från nukleasaktiviteter samt mänskligt och E. coli-DNA . Den är utformad för många olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Funktioner
  • Mer än 99 % renhet bekräftad av HPLC
  • Fri från mänskligt DNA och E. coli-DNA
  • Mycket stabil
Användningsområden
  • Långdistans PCR (40 kb)
  • cDNA-syntes och RT-PCR
  • PCR, qPCR
  • Standard PCR
  • Högupplöst PCR
  • DNA-märkning och sekvensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 mM
Innehåll och lagring dATP-lösning, 100 mM (0,25 mL)
Butik på– 20 °C.
Form Vätska
Etikett eller färgämne Omärkt
Renhet eller kvalitetsklass >99%
Kvantitet 0.25 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)