Beskrivning
Thermo Scientific™ dCTP (2'-deoxycytidin 5'-trifosfat) är en mycket stabil nukleotid, tillförd som 100 mM vattenlösning titrerad till pH 7,3–7,5 med NaOH. Nukleotiden har en renhet på över 99 % och är fri från nukleasaktiviteter samt mänskligt och E. coli-DNA . Den är utformad för många olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Funktioner
- Mer än 99 % renhet bekräftad av HPLC
- Fri från mänskligt DNA och E. coli-DNA
- Mycket stabil
Användningsområden
- Långdistans PCR (40 kb)
- cDNA-syntes och RT-PCR
- PCR, qPCR
- Standard PCR
- Högupplöst PCR
- DNA-märkning och sekvensering
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 100 mM |
| Innehåll och lagring | dCTP-lösning, 100 mM (0,25 mL) Butik på– 20 °C. |
| Form | Vätska |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Renhet eller kvalitetsklass | >99% |
| Kvantitet | 0.25 mL |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR) |
| Storlek (slutprodukt) | 40 kb |