Läs mer
Thermo Scientific™ DEPC-behandlat vatten
Produktkod. 10213130 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
30 mL
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
30ml
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10213130 30 mL 30ml
11531575 5 x 1 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10213130 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 SEK
    400.65 SEK / 30ml
    Save 70.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Optimera tillämpningar som involverar RNA med detta avjoniserade, dietylpyrokarbonat (DEPC) behandlade och μ0,22 m membranfiltrerade vatten.
avjoniserat, dietylpyrokarbonat (DEPC) behandlas och 0,22μ m membranfiltrerat vatten. Den är idealisk för tillämpningar som involverar RNA.
Idealisk för tillämpningar som involverar RNA.
  • Fri från endo-, exodeoxiribonukleaser, ribonukleaser och fosfataser
Anmärkning:
DEPC-behandlat vatten rekommenderas inte för PCR eller in vivo -experiment (1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 7.9
Kvalitet Molekylärbiologi
Förpackning Flaska
Behandling(er) DEPC-behandlad
Kvantitet 30 mL