Läs mer
Thermo Scientific™ Spädningsbuffert för restriktionsenzymer
Produktkod. 11889602 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1,0 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11889602 5 x 1,0 ml Paket med 5
1 options
Produktkod. 11889602 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B19
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00 SEK
    207.65 SEK / Paket med 5
    Save 6.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Optimera applikationer som kräver utspädda enzymer med denna utspädningsbuffert.
Utspädningsbuffert för restriktionsenzymer används för tillämpningar som kräver utspädda enzymer. Enzymer utspädda i denna buffert behåller 50 till 100 % aktivitet efter lagring i en månad vid -20 °C.
Sammansättning:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25°°C)
  • 100 mM KCl
  • 1 mM EDTA
  • 1 mM DTT
  • 50% glycerol
  • 0,2 mg/ml BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 x 1,0 ml
Produkttyp Spädningsbuffert
Forskningskategori Traditionell kloning