Läs mer
Beschreibung
Thermo Scientific dITP (2'-deoxiinosin 5'-trifosfat) är en mycket stabil nukleotid som tillhandahålls som 100 mM vattenlösning titrerad till pH 7,3-7,5 med NaOH. Nukleotiden har mer än 99 % renhet och är fri från nukleasaktiviteter och humant och E. coli DNA. Thermo Scientific dITP är designat för användning med en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Ansökningar
• PCR och RT-PCR medTaq DNA-polymeras (kat. nr EP0072)
• qPCR
• cDNA-syntes
• SNP-genotypning
• Primerförlängning.
Obs: dITP är inte lämpligt för PCR med korrekturläsande enzymer eller enzymblandningar som innehåller korrekturläsande enzymer.
Spezifikation
Spezifikation
| Koncentration | 100 mM |
| Innehåll och lagring | dITP-lösning, 100 mM (0,25 mL) Butik på– 20 °C. |
| Form | Vätska |
| Polymeras | DNA-polymeras |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Kvantitet | 0.25 mL |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR, cDNA-syntes, RT-PCR |