Beskrivning
Thermo Scientific™ dNTP/dUTP Mix är en lösning som innehåller dATP, dCTP och dGTP, var och en med en slutkoncentration på 2 mM och dUTP på 4 mM. Alla nukleotider har en renhet på över 99 % och är fria från nukleasaktiviteter samt mänskligt och E. coli DNA. Blandningen erbjuder möjligheten att minska antalet pipetteringssteg och risken för fel vid reaktionsuppställning. dNTP/dUTP Mix är utformad för direkt användning i PCR med Taq DNA-polymeras, omvänd transkription och en mängd olika molekylära tillämpningar.
Funktioner
- Mer än 99 % renhet bekräftad av HPLC
- Fri från mänskligt DNA och E. coli-DNA
Hög stabilitet
- Stabil i minst 100 frys-ti-cykler
- Upp till 95 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform även efter 7 veckor i rumstemperatur
- Upp till 90 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 30 cykler PCR (1 min vid 94 °C; 3 min vid 72 °C)
Användningsområden
- cDNA-syntes och RT-PCR
- PCR, qPCR
- Standard PCR
- DNA-sekvensering
Observera: dNTP/dUTP-blandningen är inte lämplig för PCR med korrekturläsningsenzymer eller enzymblandningar som innehåller korrekturläsningsenzymer.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2 mM |
| Innehåll och lagring | dNTP/dUTP Mix innehåller dATP, dCTP och dGTP i en slutkoncentration på 2 mM och dUTP vid 4 mM (1 mL) Butik på– 20 °C. |
| Form | Vätska |
| Polymeras | DNA-polymeras |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Renhet eller kvalitetsklass | >99% |
| Kvantitet | 1 mL |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR) |