Läs mer
Thermo Scientific™ dNTP Mix (2 mM vardera)
Produktkod. 10889390 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10889390 1 mL 1ml
12201517 5 x 1 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10889390 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0241
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ dNTP Mix (2 mM) innehåller förblandade vattenlösningar av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, var och en med en slutgiltig koncentration på 2 mM.
Thermo Scientific™ dNTP Mix innehåller förblandade vattenlösningar av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, var och en i olika slutkoncentrationer. Nukleotiderna har en renhet på över 99 %, är fria från nukleasaktiviteter, mänskligt och E. coli-DNA . Blandningarna erbjuder förmågan att minska antalet pipetteringssteg och den tillhörande risken för reaktionsuppställningsfel, och är utformade för användning i en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Funktioner
  • Mer än 99 % renhet bekräftad av HPLC
  • Fri från mänskligt DNA och E. coli-DNA
  • Långsiktig stabilitet, även efter flera frys-ti-cykler när det förvaras korrekt
  • Upp till 95 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 7 veckor vid rumstemperatur
  • Upp till 90 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 30 cykler PCR (1 minut vid 94 °C, 3 minuter vid 72 °C)
Användningsområden
  • Långdistans PCR (40 kb)
  • cDNA-syntes
  • PCR, RT-PCR, qPCR
  • Högupplöst PCR
  • DNA-märkning och sekvensering
  • LAMPA, RDA, MDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 mM
Innehåll och lagring dNTP-blandning, 2 mM (1 mL)
Butik på– 20 °C.
Form Vätska
Etikett eller färgämne Omärkt
Renhet eller kvalitetsklass >99%
Kvantitet 1 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR, Realtids-PCR (qPCR)