Beskrivning
Thermo Scientific™ dNTP Mix innehåller förblandade vattenlösningar av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, var och en i olika slutkoncentrationer. Nukleotiderna har en renhet på över 99 %, är fria från nukleasaktiviteter, mänskligt och E. coli-DNA . Blandningarna erbjuder förmågan att minska antalet pipetteringssteg och den tillhörande risken för reaktionsuppställningsfel, och är utformade för användning i en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Funktioner
- Mer än 99 % renhet bekräftad av HPLC
- Fri från mänskligt DNA och E. coli-DNA
- Långsiktig stabilitet, även efter flera frys-ti-cykler när det förvaras korrekt
- Upp till 95 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 7 veckor vid rumstemperatur
- Upp till 90 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 30 cykler PCR (1 minut vid 94 °C, 3 minuter vid 72 °C)
Användningsområden
- Långdistans PCR (40 kb)
- cDNA-syntes
- PCR, RT-PCR, qPCR
- Högupplöst PCR
- DNA-märkning och sekvensering
- LAMPA, RDA, MDA
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2 mM |
| Innehåll och lagring | dNTP-blandning, 2 mM (5 x 1 mL) Butik på– 20 °C. |
| Form | Vätska |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Renhet eller kvalitetsklass | >99% |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR, High-fidelity PCR, Realtids-PCR (qPCR) |