Läs mer
Thermo Scientific™ dNTP Mix (2 mM vardera)
Produktkod. p-4526911 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Paket med 5
Produktkod. 10889390
Brand: Thermo Scientific™ R0241
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific dNTP Mix (2 mM) innehåller förblandade vattenlösningar av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, var och en med en slutkoncentration på 2 mM.
Thermo Scientific dNTP Mix (2 mM) innehåller förblandade vattenlösningar av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, var och en med en slutkoncentration på 2 mM. Nukleotiderna har mer än 99 % renhet, är fria från nukleasaktiviteter, humant och E. coli -DNA. Blandningar erbjuder möjligheten att minska antalet pipetteringssteg och risken för reaktionsuppsättningsfel. De är designade för många olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Drag
• Mer än 99 % renhet bekräftad med HPLC
• Fri från humant och E. coli DNA
• Långtidsstabilitet, även efter flera frys-upptiningscykler när den förvaras på rätt sätt
• Upp till 95 % av dNTP:er förblir i trifosfatform efter 7 veckor i rumstemperatur
• Upp till 90 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 30 cykler av PCR (1 minut vid 94 C, 3 °minuter vid 72 C)°
Ansökningar
• PCR med lång räckvidd (40 kb)
• cDNA-syntes
• PCR, RT-PCR, qPCR
• High fidelity PCR
• DNA-märkning och sekvensering
• LAMPA, RDA , MDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 mM
Innehåll och lagring dNTP-blandning, 2 mM (1 mL)
Butik på– 20 °C.
Form Vätska
Etikett eller färgämne Omärkt
Renhet eller kvalitetsklass >99%
Kvantitet 1 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR, Realtids-PCR (qPCR)