Beskrivning
Thermo Scientific™ dNTP Set är en praktisk uppsättning 100 mM vattenlösningar av var och en av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, tillförda i separata flaskor. Dessa lösningar av extremt stabila nukleotider titreras till pH 7,3–7,5 med NaOH. Nukleotiderna har en renhet över 99 %, är fria från nukleasaktiviteter, humant och E. coli-DNA . De är utformade för många olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Funktioner
- Renheten bekräftad av HPLC
- Fri från mänskligt DNA och E. coli-DNA
Användningsområden
För användning i en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive:
- Hög kvalitet och långdistans PCR (40 kb)
- PCR, qPCR, RT-PCR och cDNA-syntes
- RDA, MDA, LAMP-PCR
- DNA-märkning och sekvensering
Etablering
- Stabil efter flera frys-ti-cykler
- Upp till 95 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 7 veckor vid rumstemperatur
- Upp till 90 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 30 cykler av PCR (1 min vid 94 °C, 3 min vid 72 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 100 mM |
| Innehåll och lagring | dNTP-set, 100 mM lösningar (4 x 1 mL) Butik på– 20 °C. |
| Form | Vätska |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Renhet eller kvalitetsklass | >99% |
| Kvantitet | 4 x 1 mL |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR, High-fidelity PCR, Realtids-PCR (qPCR) |