Läs mer
Thermo Scientific™ dNTP-set, 100 mM lösningar
Produktkod. 10520651 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 0.25 mL
4 x 1 mL
4 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10520651 4 x 0.25 mL Paket med 4
10324860 4 x 1 mL -
15767536 4 x 1 mL Paket med 4
11843933 4 x 5 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10520651 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1372.00 SEK
    1234.65 SEK / Paket med 4
    Save 137.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific dNTP Set är ett bekvämt set med 100 mM vattenlösningar av var och en av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, som levereras i separata flaskor.
Thermo Scientific™ dNTP Set is a convenient set of 100 mM aqueous solutions of each of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, supplied in separate vials. These solutions of extremely stable nucleotides are titrated to pH 7.3-7.5 with NaOH. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. They are designed for many different molecular biology applications.
Thermo Scientific dNTP Set är ett bekvämt set med 100 mM vattenlösningar av var och en av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, som levereras i separata flaskor. Dessa lösningar av extremt stabila nukleotider titreras till pH 7,3-7,5 med NaOH. Nukleotiderna har mer än 99 % renhet, är fria från nukleasaktiviteter, humant och E. coli -DNA. De är designade för många olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Drag
• Renhet bekräftad med HPLC
• Fri från humant och E. coli
DNA -tillämpningar
För användning i en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive:
• High fidelity och lång räckvidd PCR (40 kb)
• PCR, qPCR, RT-PCR och cDNA-syntes
• RDA , MDA , LAMP-PCR
• DNA-märkning och
sekvensering Stabilitet
•Stabil efter flera frys-upptiningscykler
• Upp till 95 % av dNTP:er förblir i trifosfatform efter 7 veckor i rumstemperatur
• Upp till 90 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 30 cykler av PCR (1 min vid 94 C, °3 min vid 72 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 mM
Innehåll och lagring dNTP-uppsättning, 100 mM lösningar (4 x 0,25 mL)
Butik på– 20 °C.
Form Vätska
Etikett eller färgämne Omärkt
Renhet eller kvalitetsklass >99%
Kvantitet 4 x 0.25 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR, Realtids-PCR (qPCR)