Läs mer
Thermo Scientific™ dNTP-set, 100 mM lösningar
Produktkod. 11843933 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 0.25 mL
4 x 1 mL
4 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11843933 4 x 5 mL Paket med 4
10520651 4 x 0.25 mL Paket med 4
10324860 4 x 1 mL -
15767536 4 x 1 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11843933 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14850.00 SEK
    13364.65 SEK / Paket med 4
    Save 1485.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ dNTP-uppsättningen är en praktisk uppsättning 100 mM vattenlösningar av var och en av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, levererade i separata ampuller.
Thermo Scientific™ dNTP Set är en praktisk uppsättning 100 mM vattenlösningar av var och en av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, tillförda i separata flaskor. Dessa lösningar av extremt stabila nukleotider titreras till pH 7,3–7,5 med NaOH. Nukleotiderna har en renhet över 99 %, är fria från nukleasaktiviteter, humant och E. coli-DNA . De är utformade för många olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Funktioner
  • Renheten bekräftad av HPLC
  • Fri från mänskligt DNA och E. coli-DNA
Användningsområden
För användning i en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive:
  • Hög kvalitet och långdistans PCR (40 kb)
  • PCR, qPCR, RT-PCR och cDNA-syntes
  • RDA, MDA, LAMP-PCR
  • DNA-märkning och sekvensering
Etablering
  • Stabil efter flera frys-ti-cykler
  • Upp till 95 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 7 veckor vid rumstemperatur
  • Upp till 90 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 30 cykler av PCR (1 min vid 94 °C, 3 min vid 72 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 mM
Innehåll och lagring dNTP-set, 100 mM lösningar (4 x 5 mL)
Butik på– 20 °C.
Form Vätska
Etikett eller färgämne Omärkt
Renhet eller kvalitetsklass >99%
Kvantitet 4 x 5 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Storlek (slutprodukt) 40 kb