Läs mer
Thermo Scientific™ dNTP-set, 100 mM lösningar
Produktkod. p-4526908 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
4 x 0.25 mL
4 x 1 mL
4 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10520651
Brand: Thermo Scientific™ R0181
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific dNTP Set är ett bekvämt set med 100 mM vattenlösningar av var och en av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, som levereras i separata flaskor.
Thermo Scientific dNTP Set är ett bekvämt set med 100 mM vattenlösningar av var och en av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, som levereras i separata flaskor. Dessa lösningar av extremt stabila nukleotider titreras till pH 7,3-7,5 med NaOH. Nukleotiderna har mer än 99 % renhet, är fria från nukleasaktiviteter, humant och E. coli -DNA. De är designade för många olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Drag
• Renhet bekräftad med HPLC
• Fri från humant och E. coli
DNA -tillämpningar
För användning i en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive:
• High fidelity och lång räckvidd PCR (40 kb)
• PCR, qPCR, RT-PCR och cDNA-syntes
• RDA , MDA , LAMP-PCR
• DNA-märkning och
sekvensering Stabilitet
•Stabil efter flera frys-upptiningscykler
• Upp till 95 % av dNTP:er förblir i trifosfatform efter 7 veckor i rumstemperatur
• Upp till 90 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 30 cykler av PCR (1 min vid 94 C, °3 min vid 72 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 mM
Innehåll och lagring dNTP-uppsättning, 100 mM lösningar (4 x 0,25 mL)
Butik på– 20 °C.
Form Vätska
Etikett eller färgämne Omärkt
Renhet eller kvalitetsklass >99%
Kvantitet 4 x 0.25 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR, Realtids-PCR (qPCR)