Beskrivning
Thermo Scientific™ DraI finns tillgänglig som en FastDigest™ enzym som används för snabb DNA-nedbrytning.
5'...TTT▵AA A...3'
3'...AAA▵TT T...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
- 1X Buffertango™ :
- 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
- DraI levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,15 % Triton X-100 0,2 mg/ml BSA och 50 % (volym/volym) glycerol
Ligering och återklyvning:
- Efter 50-faldig översmältning med DraI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
- Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
- Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
- CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
- EcoKI: kan överlappa varandra— blockerad
- EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
- Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig |
| Enzym | Dra I |
| Kompatibel buffert | 10X Buffer Tango |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 1 500 enheter |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |