Beskrivning
Thermo Scientific DreamTaq DNA-polymeras är ett förbättrat Taq DNA-polymeras optimerat för alla standard PCR-tillämpningar. Det säkerställer högre känslighet, längre PCR-produkter och högre utbyte jämfört med konventionellt Taq DNA-polymeras. DreamTaq DNA-polymeras använder samma reaktionsuppsättning och cykliska förhållanden som konventionellt Taq DNA-polymeras. Omfattande optimering av reaktionsförhållanden krävs inte. Den levereras med optimerad DreamTaq-buffert, som inkluderar 20 mM MgCl 2
DreamTaq Green DNA-polymeras är en kombination av DreamTaq DNA-polymeras och 10X DreamTaq Green Buffer. 10X DreamTaq Green Buffer innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. Den färgade bufferten stör inte PCR-prestanda och är kompatibel med nedströmstillämpningar såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsklyvning.
Funktioner
- Robust amplifiering med minimal optimering
- Högt utbyte av PCR-produkter
- Högre känslighet jämfört med konventionellt Taq DNA-polymeras
- Amplifiering av långa mål upp till 6 kb från genomiskt DNA och upp till 20 kb från viralt DNA
- Inkorporerar modifierade nukleotider, men innehåller inte dUTP
- Direkt laddning av PCR-produkt på gel med grönt format
Tillämpningar
- Rutinmässig PCR-amplifiering av DNA-fragment upp till 6 kb
- Hög genomströmning PCR
- Genotypsbestämning
Anteckningar
- För tillämpningar som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, rekommenderas färglös 10X DreamTaq-buffert (kat.nr B65) för att rena PCR-produkter före analys.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μ l |
| Innehåll och lagring | • DreamTaq DNA-polymeras (5 U/μ L), 20 x 100μ L • 10X DreamTaq Grön buffert med 20 mM MgCl2 , 40 x 1,25 mL Förvaras vid -20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| Polymeras | DreamTaq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Produktlinje | DreamTaq |
| Produkttyp | DreamTaq DNA-polymeras |
| Kvantitet | 20 x 500 enheter |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR, DNA-sekvensering |
| Visa mer |