Läs mer
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA-polymeras (5 U/μ L)
Produktkod. 10776411 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Färglös
Klart
Kvantitet:
10 x 500 enheter
20 x 500 enheter
200 enheter
5 x 500 enheter
500 enheter
Förpackningsstorlek:
200 enheter
500 enheter
5000 enheter
Paket med 20
Paket med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
10776411 Klart 500 enheter 500 enheter
10559120 Färglös 200 enheter 200 enheter
10160790 Färglös 500 enheter 500 enheter
15737496 Färglös 5 x 500 enheter Paket med 5
11883813 Färglös 5 x 500 enheter Paket med 5
15282086 Färglös 10 x 500 enheter 5000 enheter
10679320 Färglös 20 x 500 enheter Paket med 20
10689320 Klart 200 enheter 200 enheter
11803823 Klart 5 x 500 enheter Paket med 5
15757496 Klart 5 x 500 enheter Paket med 5
10262450 Klart 20 x 500 enheter Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10776411 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    944.00 SEK
    887.65 SEK / Paket med 500
    Save 56.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific DreamTaq DNA-polymeras är ett förbättrat Taq DNA-polymeras optimerat för alla standard PCR-tillämpningar. Det säkerställer högre känslighet, längre PCR-produkter och högre utbyte jämfört med konventionellt Taq DNA-polymeras.
Thermo Scientific DreamTaq DNA-polymeras är ett förbättrat Taq DNA-polymeras optimerat för alla standard PCR-tillämpningar. Det säkerställer högre känslighet, längre PCR-produkter och högre utbyte jämfört med konventionellt Taq DNA-polymeras. DreamTaq DNA-polymeras använder samma reaktionsuppsättning och cykliska förhållanden som konventionellt Taq DNA-polymeras. Omfattande optimering av reaktionsförhållanden krävs inte. Den levereras med optimerad DreamTaq-buffert, som inkluderar 20 mM MgCl 2
DreamTaq Green DNA-polymeras är en kombination av DreamTaq DNA-polymeras och 10X DreamTaq Green Buffer. 10X DreamTaq Green Buffer innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. Den färgade bufferten stör inte PCR-prestanda och är kompatibel med nedströmstillämpningar såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsklyvning.
Funktioner
  • Robust amplifiering med minimal optimering
  • Högt utbyte av PCR-produkter
  • Högre känslighet jämfört med konventionellt Taq DNA-polymeras
  • Amplifiering av långa mål upp till 6 kb från genomiskt DNA och upp till 20 kb från viralt DNA
  • Inkorporerar modifierade nukleotider, men innehåller inte dUTP
  • Direkt laddning av PCR-produkt på gel med grönt format
Tillämpningar
  • Rutinmässig PCR-amplifiering av DNA-fragment upp till 6 kb
  • Hög genomströmning PCR
  • Genotypsbestämning
Anteckningar
  • För tillämpningar som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, rekommenderas färglös 10X DreamTaq-buffert (kat.nr B65) för att rena PCR-produkter före analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Innehåll och lagring • DreamTaq DNA-polymeras (5 U/μ L), 100μ L
• 10X DreamTaq Grön buffert med 20 mM MgCl2 , 2 x 1,25 mL
Förvaras vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras DreamTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Kvantitet 500 enheter
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter