Läs mer
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA-polymeras (5 U/μ L)
Produktkod. 11883813 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Färglös
Klart
Kvantitet:
10 x 500 enheter
20 x 500 enheter
200 enheter
5 x 500 enheter
500 enheter
Förpackningsstorlek:
200 enheter
500 enheter
5000 enheter
Paket med 20
Paket med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
11883813 Färglös 5 x 500 enheter Paket med 5
10559120 Färglös 200 enheter 200 enheter
10160790 Färglös 500 enheter 500 enheter
15737496 Färglös 5 x 500 enheter Paket med 5
15282086 Färglös 10 x 500 enheter 5000 enheter
10679320 Färglös 20 x 500 enheter Paket med 20
10689320 Klart 200 enheter 200 enheter
10776411 Klart 500 enheter 500 enheter
11803823 Klart 5 x 500 enheter Paket med 5
15757496 Klart 5 x 500 enheter Paket med 5
10262450 Klart 20 x 500 enheter Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11883813 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3880.00 SEK
    3647.65 SEK / Paket med 5
    Save 232.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific DreamTaq DNA-polymeras är ett förbättrat Taq DNA-polymeras optimerat för alla standard PCR-tillämpningar. Det säkerställer högre känslighet, längre PCR-produkter och högre utbyte jämfört med konventionellt Taq DNA-polymeras.
Thermo Scientific DreamTaq DNA-polymeras är ett förbättrat Taq DNA-polymeras optimerat för alla standard PCR-tillämpningar. Det säkerställer högre känslighet, längre PCR-produkter och högre utbyte jämfört med konventionellt Taq DNA-polymeras. DreamTaq DNA-polymeras använder samma reaktionsuppsättning och cykliska förhållanden som konventionellt Taq DNA-polymeras. Omfattande optimering av reaktionsförhållanden krävs inte. Den levereras med optimerad DreamTaq-buffert, som inkluderar 20 mM MgCl 2
DreamTaq Green DNA-polymeras är en kombination av DreamTaq DNA-polymeras och 10X DreamTaq Green Buffer. 10X DreamTaq Green Buffer innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. Den färgade bufferten stör inte PCR-prestanda och är kompatibel med nedströmstillämpningar såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsklyvning.
Funktioner
  • Robust amplifiering med minimal optimering
  • Högt utbyte av PCR-produkter
  • Högre känslighet jämfört med konventionellt Taq DNA-polymeras
  • Amplifiering av långa mål upp till 6 kb från genomiskt DNA och upp till 20 kb från viralt DNA
  • Inkorporerar modifierade nukleotider, men innehåller inte dUTP
  • Direkt laddning av PCR-produkt på gel med grönt format
Tillämpningar
  • Rutinmässig PCR-amplifiering av DNA-fragment upp till 6 kb
  • Hög genomströmning PCR
  • Genotypsbestämning
Anteckningar
  • För tillämpningar som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, rekommenderas färglös 10X DreamTaq-buffert (kat.nr B65) för att rena PCR-produkter före analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Innehåll och lagring • DreamTaq DNA-polymeras (5 U/μ L), 5 x 100μ L
• 10X DreamTaq Buffert med 20 mM MgCl2 , 10 x 1,25 mL
Förvaras vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras DreamTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Kvantitet 5 x 500 enheter
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, Genotypsbestämning
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter