Läs mer
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA-polymeras (5 U/μ L)
Thermo Scientific DreamTaq DNA-polymeras är ett förbättrat Taq DNA-polymeras optimerat för alla standard PCR-tillämpningar. Det säkerställer högre känslighet, längre PCR-produkter och högre utbyte jämfört med konventionellt Taq DNA-polymeras.
Brand:  Thermo Scientific™ EP0712
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15747496
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Thermo Scientific DreamTaq DNA-polymeras är ett förbättrat Taq DNA-polymeras optimerat för alla standard PCR-tillämpningar. Det säkerställer högre känslighet, längre PCR-produkter och högre utbyte jämfört med konventionellt Taq DNA-polymeras. DreamTaq DNA-polymeras använder samma reaktionsuppsättning och cykliska förhållanden som konventionellt Taq DNA-polymeras. Omfattande optimering av reaktionsförhållanden krävs inte. Den levereras med optimerad DreamTaq-buffert, som inkluderar 20 mM MgCl 2
DreamTaq Green DNA-polymeras är en kombination av DreamTaq DNA-polymeras och 10X DreamTaq Green Buffer. 10X DreamTaq Green Buffer innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. Den färgade bufferten stör inte PCR-prestanda och är kompatibel med nedströmstillämpningar såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsklyvning.
Funktioner
  • Robust amplifiering med minimal optimering
  • Högt utbyte av PCR-produkter
  • Högre känslighet jämfört med konventionellt Taq DNA-polymeras
  • Amplifiering av långa mål upp till 6 kb från genomiskt DNA och upp till 20 kb från viralt DNA
  • Inkorporerar modifierade nukleotider, men innehåller inte dUTP
  • Direkt laddning av PCR-produkt på gel med grönt format
Tillämpningar
  • Rutinmässig PCR-amplifiering av DNA-fragment upp till 6 kb
  • Hög genomströmning PCR
  • Genotypsbestämning
Anteckningar
  • För tillämpningar som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, rekommenderas färglös 10X DreamTaq-buffert (kat.nr B65) för att rena PCR-produkter före analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
5 U/μ l
Låg
Standard
Standard PCR
Nej
Separata komponenter
• DreamTaq DNA-polymeras (5 U/μ L), 100μ L
• 10X DreamTaq Grön buffert med 20 mM MgCl2 , 2 x 1,25 mL
Förvaras vid -20 °C.
DreamTaq DNA-polymeras
500 enheter
1X
3'-A
Klart