Beskrivning
DTT (DL-Dithiothreitol; Clelands-reagens) används för att stabilisera enzymer och andra proteiner som har fria sulfhydrylgrupper. Det har visat sig återställa aktivitet som förlorats genom oxidation av dessa grupper in vitro . DTT minskar kvantitativt disulfidbindningar och bibehåller monotioler i reducerat tillstånd.
Vid en slutlig koncentration på 0,1 M används DTT också i stor utsträckning för att bryta proteindisulfidbindningar i SDS-polyakrylamidgelelektrofores.
- Fri från endo-, exodeoxiribonukleaser, ribonukleaser och fosfataser
Rekommenderas för:
Enzymstabilisering; Enzymatiska reaktioner; Proteinelektrofores.
Anmärkning:
DTT är inte stabil i lösning. Endast nygjorda DTT-lösningar ska användas. För att förbereda en 1M DTT-lösning, lös 1,55 g DTT-pulver i 10mL avjoniserat vatten (t.ex. vatten, nukleasfritt).
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 0.1 M |
| Produkttyp | DTT (ditiotreitol) |
| Kvantitet | 25 g |
Säkerhet och hantering
- DTT
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-