Läs mer
Thermo Scientific™ DTT (ditiotreitol)
Produktkod. 10699530 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10699530 5 g 5g
10578170 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10699530 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00 SEK
    550.65 SEK / 5g
    Save 89.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Stabilisera enzymer och andra proteiner som har fria sulfhydrylgrupper med DTT, som har visat sig återställa aktivitet som förlorats genom oxidation av dessa grupper in vitro .
DTT (DL-Dithiothreitol; Clelands-reagens) används för att stabilisera enzymer och andra proteiner som har fria sulfhydrylgrupper. Det har visat sig återställa aktivitet som förlorats genom oxidation av dessa grupper in vitro . DTT minskar kvantitativt disulfidbindningar och bibehåller monotioler i reducerat tillstånd.
Vid en slutlig koncentration på 0,1 M används DTT också i stor utsträckning för att bryta proteindisulfidbindningar i SDS-polyakrylamidgelelektrofores.
DTT minskar kvantitativt disulfidbindningar och bibehåller monotioler i reducerat tillstånd (1). Vid en slutlig 0,1 M koncentration används DTT också i stor utsträckning för att bryta proteindisulfidbindningar i SDS-polyakrylamidgelelektrofores.
  • Fri från endo-, exodeoxiribonukleaser, ribonukleaser och fosfataser
Rekommenderas för:
Enzymstabilisering; Enzymatiska reaktioner; Proteinelektrofores.
Anmärkning:
DTT är inte stabil i lösning. Endast nygjorda DTT-lösningar ska användas. För att förbereda en 1M DTT-lösning, lös 1,55 g DTT-pulver i 10mL avjoniserat vatten (t.ex. vatten, nukleasfritt).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 0.1 M
Produkttyp DTT (ditiotreitol)
Kvantitet 5 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DTT
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-