Läs mer
Thermo Scientific™ DTT (ditiotreitol)
Produktkod. p-4530694 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10699530
Brand: Thermo Scientific™ R0861
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stabilisera enzymer och andra proteiner som har fria sulfhydrylgrupper med DTT, som har visat sig återställa aktivitet som förlorats genom oxidation av dessa grupper in vitro .
DTT (DL-Dithiothreitol; Clelands-reagens) används för att stabilisera enzymer och andra proteiner som har fria sulfhydrylgrupper. Det har visat sig återställa aktivitet som förlorats genom oxidation av dessa grupper in vitro . DTT minskar kvantitativt disulfidbindningar och bibehåller monotioler i reducerat tillstånd.
Vid en slutlig koncentration på 0,1 M används DTT också i stor utsträckning för att bryta proteindisulfidbindningar i SDS-polyakrylamidgelelektrofores.
DTT minskar kvantitativt disulfidbindningar och bibehåller monotioler i reducerat tillstånd (1). Vid en slutlig 0,1 M koncentration används DTT också i stor utsträckning för att bryta proteindisulfidbindningar i SDS-polyakrylamidgelelektrofores.
  • Fri från endo-, exodeoxiribonukleaser, ribonukleaser och fosfataser
Rekommenderas för:
Enzymstabilisering; Enzymatiska reaktioner; Proteinelektrofores.
Anmärkning:
DTT är inte stabil i lösning. Endast nygjorda DTT-lösningar ska användas. För att förbereda en 1M DTT-lösning, lös 1,55 g DTT-pulver i 10mL avjoniserat vatten (t.ex. vatten, nukleasfritt).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 0.1 M
Produkttyp DTT (ditiotreitol)
Kvantitet 5 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DTT
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-