Läs mer
Thermo Scientific™ Eam1104I (EarI) (10 U/μ L)
Produktkod. 10131360 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 500 enheter
300 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
300 enheter
Produktkod. 10131360
Brand: Thermo Scientific™ ER0231
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Restriktionsenzymet Eam1104I (EarI) känner igen CTCTTC(1/4)^-ställen och skär bäst vid °37 C i Tangobuffert (Isoschizomerer: Bst6I, EarI).
Lambda-DNA digererad med Eam1104I (EarI), 1 % agaros, 34 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...CTCTTC (N) 1 ▵...3'
3'...GAGAAG (N) 4 ▵...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X Buffertango™ :
  • 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • Eam1104I levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med Eam1104I kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan överlappa varandra— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Vissa platser i lambda-DNA är svåra att klyva med Eam1104I, samma som med dess prototyp Ksp632I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Eam1104I (EarI)
Kompatibel buffert 10X Buffer Tango
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Ja
Kvantitet 300 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Ärrlös kloning