Läs mer
Thermo Scientific™ Eam1105I (AhdI) (10 U/μ L)
Produktkod. 10394900 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10394900 1 000 enheter 1000 enheter
1 options
Produktkod. 10394900 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0241
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Klipp vid GACNNN^NNGTC-ställen med Eam1105I (AhdI) restriktionsenzym, som presterar bäst vid 37 °C i sin egen unika buffert (Isoschizomerer: AhdI, AspEI, BmeRI, DriI, EclHKI).
Lambda-DNA digererad med Eam1105I (AhdI), 0,7 % agaros, 9 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Eam1105I (AhdI)
Kompatibel buffert Unik buffert (10X buffert Eam1105I (AhdI))
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Ja
Kvantitet 1 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning