Läs mer
Thermo Scientific™ Eco147I (StuI) (10 U/μ L)
Produktkod. 10232540 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 000 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
5000 enheter
Produktkod. 10232540
Brand: Thermo Scientific™ ER0422
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Restriktionsenzymet Eco147I (StuI) känner igen AGG^CCT-ställen och skär bäst vid 37 °C i B-buffert (isoschizomerer: AatI, Pcel, SseBI, StuI).
Lambda-DNA digererad med Eco147I (Stul), 0,7 % agaros, 6 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...AGG▵CC T...3'
3'...TCC▵GG A...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X buffert B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • Eco147I levereras i:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med Eco147I kan mer än 90 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: kan överlappa varandra— blockerad
  • CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Eco147I blockeras av överlappande dcm -metylering. För att undvika dcm- metylering, använd en dam , dcm- stam som GM2163 (#M0099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Dcm Metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Eco147I (StuI)
Kompatibel buffert 10X buffert B
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 5 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning