Learn More
Thermo Scientific™ Eco147I (StuI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10359889 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kvantitet:
1 000 enheter
5 000 enheter
Packungsgröße:
1000 enheter
5000 enheter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10359889
Marke: Thermo Scientific™ ER0421
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Restriktionsenzymet Eco147I (StuI) känner igen AGG^CCT-ställen och skär bäst vid 37 °C i B-buffert (isoschizomerer: AatI, Pcel, SseBI, StuI).
Lambda-DNA digererad med Eco147I (Stul), 0,7 % agaros, 6 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...AGG▵CC T...3'
3'...TCC▵GG A...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X buffert B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • Eco147I levereras i:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med Eco147I kan mer än 90 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: kan överlappa varandra— blockerad
  • CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Eco147I blockeras av överlappande dcm -metylering. För att undvika dcm- metylering, använd en dam , dcm- stam som GM2163 (#M0099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Dcm Metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Eco147I (StuI)
Kompatibel buffert 10X buffert B
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 1 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt