Läs mer
Thermo Scientific™ Eco31I (BsaI) (10 U/μ L)
Produktkod. 10548920 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
5000 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10548920 1 000 enheter -
10704301 5 000 enheter 5000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10548920 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    976.00 SEK
    839.65 SEK / Paket med 1000
    Save 136.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Restriktionsenzymet Eco31I (BsaI) känner igen GGTCTC(1/5)^-ställen och skär bäst vid 37 °C i G-buffert (isoschizomerer: BsaI, Bso31I, BspTNI).
Lambda-DNA ( dcm -) digererad med Eco31I (Bsal), 0,7% agaros, 2 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...GGTCTC (N) 1 ▵...3'
3'...CCAGAG (N) 5 ▵...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X buffert G: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 50 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • Eco31I levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med Eco31I kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: aldrig överlappar-ingen effekt
  • Dcm: kan överlappa-klyvning försämrad
  • CpG: kan överlappa-klyvning försämrad
  • EcoKI: överlappar aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: kan överlappande effekt ej fastställd
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 U av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Analys med lambda-DNA ( dcm- ) (#SD0021), som ett av de två Eco31I-igenkänningsställena i lambda-DNA är svårt att klyva. Eco31I-klyvningen försämras av överlappande dcm- metylering. För att undvika dcm- metylering, använd en dam , dcm- stam som GM2163 (#M0099). Lågt salt, högt glycerol (> 5 %) koncentrationer, pH> 8,0 eller ett stort överskott av enzym kan resultera i stjärnaktivitet. Eco31I klyver nedströms om dess igenkänningsställe och kan generera alla önskade 4 bas 5'-överhäng. Denna funktion är användbar för direkt kloning av PCR-produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig
Enzym Eco31I (BsaI)
Kompatibel buffert 10X buffert G
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Ja
Kvantitet 1 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Ärrlös kloning