Läs mer
Thermo Scientific™ Eco52I (EagI) (10 U/μ L)
Produktkod. 10319339 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 500 U
500 U
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
500 enheter
Produktkod. 10319339
Brand: Thermo Scientific™ ER0332
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eco52I (EagI) restriktionsenzymet känner igen C^GGCCG-ställen och skär bäst vid 37 °C i sin egen unika buffert (isoschizomerer: BseX3I, BstZI, EagI, EclXI).
Lambda-DNA digererad med Eco52I (EagI), 0,7 % agaros, 2 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...C▵GGCC G...3'
3'...GCCGG▵C...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X buffert Eco52I: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 vid 37 °C), 3 mM MgCl2 , 100 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • Eco52I levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 8,2 vid 25 °C), 500 mM NaCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med Eco52I kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: aldrig överlappar-ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig - ingen effekt
  • CpG: fullständigt överlappningsblockerad
  • EcoKI: överlappar aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig - ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 U av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Kompatibla ändar:
  • Bsp120I, CfrI, NotI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Eco52I (EagI)
Kompatibel buffert Unik buffert (10X buffert Eco52I (EagI))
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 2 500 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning