Läs mer
Thermo Scientific™ Eco81I (Bsu36I) (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Lambda-DNA digererad med Eco81I (Bsu36I), 0,7 % agaros, 2 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
- 1X Buffer Tango: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 37 °C
- Eco81I levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
- Efter 10-faldig översmältning med Eco81I kan mer än 80 % av M13mp18-DNA-fragmenten ligeras i en reaktionsblandning innehållande 20-40U av T4 DNA-ligas/1 μg fragment och 10 % PEG
- Mer än 95 % av dessa kan skäras om
- Dam: aldrig överlappar-ingen effekt
- Dcm: överlappar aldrig - ingen effekt
- CpG: överlappar aldrig - ingen effekt
- EcoKI: överlappar aldrig - ingen effekt
- EcoBI: kan överlappande effekt ej fastställd
- Minst 5 U av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
- BbvCI, Bpu10I, Bpu1102I, HpyF3I
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig |
| Enzym | Eco81I (Bsu36I) |
| Kompatibel buffert | 10X Buffer Tango |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 500 U |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |