Beskrivning
Lambda-DNA digererad med Esp3I (BsmBI), 1 % agaros, 14 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...CGTCTC (N) 1 ▵...3'
3'...GCAGAG (N) 5 ▵...5' Förutsättningar för 100 % aktivitet:
- [1X Buffer Tango] + DTT: [33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA] + 1,0 mM DTT
- Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
- Esp3I levereras i: 10 mM kaliumfosfat (pH 7,4 vid 25 C), °100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
- Efter 50-faldig översmältning med Esp3I kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
- Dam: aldrig överlappar-ingen effekt
- Dcm: överlappar aldrig - ingen effekt
- CpG: fullständigt överlappningsblockerad
- EcoKI: överlappar aldrig - ingen effekt
- EcoBI: kan överlappande effekt ej fastställd
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
- Minst 5 U av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Enzymet kräver DTT. Nygjord DTT bör tillsättas till reaktionsbufferten. Esp3I klyver nedströms om dess igenkänningsställe och kan generera vilka som helst önskade 4 bas 5'-överhäng. Denna funktion är användbar för PCR-produktkloning.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | Esp3I (BsmBI) |
| Kompatibel buffert | 10X Buffer Tango |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Ja |
| Kvantitet | 1 000 enheter |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Ärrlös kloning |