Läs mer
Thermo Scientific™ Esp3I (BsmBI) (10 U/μ L)
Produktkod. p-4521691 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
200 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
200 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10374280 200 enheter 200 enheter
10859360 1 000 enheter 1000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10374280 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0451
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Restriktionsenzymet Esp3I (BsmBI) känner igen CGTCTC(1/5)^-ställen och skär bäst vid 37 °C i Tango (+DTT) buffert (Isoschizomerer: BsmBI).
Lambda-DNA digererad med Esp3I (BsmBI), 1 % agaros, 14 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...CGTCTC (N) 1 ▵...3'
3'...GCAGAG (N) 5 ▵...5' Förutsättningar för 100 % aktivitet:
  • [1X Buffer Tango] + DTT: [33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA] + 1,0 mM DTT
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • Esp3I levereras i: 10 mM kaliumfosfat (pH 7,4 vid 25 C), °100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med Esp3I kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: aldrig överlappar-ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig - ingen effekt
  • CpG: fullständigt överlappningsblockerad
  • EcoKI: överlappar aldrig - ingen effekt
  • EcoBI: kan överlappande effekt ej fastställd
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 U av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Enzymet kräver DTT. Nygjord DTT bör tillsättas till reaktionsbufferten. Esp3I klyver nedströms om dess igenkänningsställe och kan generera vilka som helst önskade 4 bas 5'-överhäng. Denna funktion är användbar för PCR-produktkloning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Esp3I (BsmBI)
Kompatibel buffert 10X Buffer Tango
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Ja
Kvantitet 200 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Ärrlös kloning