Läs mer
Thermo Scientific™ Fast DNA End Repair Kit
Produktkod. 10862291 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10862291 50 reaktioner 50 reaktioner
1 options
Produktkod. 10862291 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0771
 Begränsad artikel
I lager
Utför trubbning och fosforylering av DNA-ändar på bara 5 minuter för efterföljande användning i trubbiga ändar med detta kit.
Fast DNA End Repair Kit används för avtrubbning och fosforylering av DNA-ändar på bara 5 minuter för efterföljande användning i trubbiga ändar.
Alla komponenter i satsen innehåller förblandade reagenser för att minska pipetteringsstegen och ge bekvämlighet. End Repair Enzyme Mix innehåller en optimerad blandning av T4 DNA-polymeras och Klenow-fragment för att uppnå mycket effektiv trubbning av fragmenterat DNA, och T4 Polynukleotidkinas (PKN) för effektiv fosforylering av DNA-ändar. 10X End Repair Reaction Mix innehåller en optimerad reaktionsbuffert, ATP och dNTP:er.
Prover såsom fragmenterat genomiskt DNA (restriktionsenzym digererat, nebuliserat eller sonikerat), restriktionsenzym digererat plasmid-DNA, dubbelsträngat cDNA och PCR-produkter som innehåller dA-överhäng är alla kompatibla med kitet.
Höjdpunkter
Under DNA-ändreparationsreaktionen omvandlas fragmenterat DNA till trubbigt DNA som innehåller en 5'-fosfat- och 3'-hydroxylgrupper. 5'an→ 3'-polymerasaktiviteten hos End Repair Enzyme Mix fyller i 5'-utskjutande DNA-ändar medan 3'→ 5' exonukleasaktivitet tar bort 3'-överhäng. T4 PNK tillsätter 5'-fosfater till ändarna av ofosforylerade DNA-fragment, såsom PCR-produkter.
Höjdpunkter
  • Effektiv - trubbning och fosforylering av 0,5 till 5 μg DNA
  • Snabbreaktion är klar på 5 minuter
  • Behändiga reaktionskomponenter är förblandade för att minska pipetteringsstegen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Sats
Provtyp DNA
Enzym DNA polymeras, T4 Polynukleotidkinas
För användning med (applikation) Kloning
Produkttyp Fast DNA End Repair Kit
Kvantitet 50 reaktioner