Läs mer
Thermo Scientific™ FastDigest Acc65I
Produktkod. 10518370 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100μ L (100 reaktioner)
missing translation for 'unitSize'
100 reaktioner
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10518370
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ FD0904
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Klipp på G^GTACC-platser med Thermo Scientific™ FastDigest™ Acc65I, som presterar bäst vid 37 °C på 5-15 minuter med universal FastDigest Buffert (isoschizomerer: Asp718I).
Lambda-DNA, 0,7 % agaros, 2 klyvningsställen
FastDigest enzymer är en avancerad linje av snabba restriktionsenzymer som alla är 100% aktiva i det universella FastDigest och FastDigest Gröna reaktionsbuffertar.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel DNA-spjälkning inom 5-15 minuter, vilket eliminerar eventuella behov av buffertbyte eller efterföljande DNA-rensningssteg. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment, T4 DNA Ligas, alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel DNA-spjälkning inom –5 15 minuter, vilket eliminerar varje behov av buffertbyte eller efterföljande DNA-saneringssteg. Se Reaktionsvillkor för FastDigest Enzymer för en tabell över enzymaktivitet, värmeinaktivering och inkubationstider för detta och annat FastDigest restriktionsenzymer. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment (kat. nr. EP0051), T4 DNA-ligas (kat. nr EL0014), alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras (kat. nr EP0061) har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Drag
• 100% aktivitet av alla FastDigest enzymer i den universella bufferten
• 100 % buffertkompatibilitet med nedströmsapplikationer
• Slutför matsmältningen på 5 15 –minuter
• Direkt laddning på geler
• Ingen stjärnaktivitet
• 176 FastDigest enzymer tillgängliga
Tillämpningar
•Molekylär kloning
• Kartläggning av restriktioner
• Genotypning
• Southern Blot
• Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
• SNP-analys
Obs: De FastDigest Green Buffer erbjuder samma höga prestanda vid DNA-nedbrytning och nedströmsapplikationer som den färglösa FastDigest Buffert. För applikationer som kräver produktanalys genom fluorescensexcitation (t.ex. koncentrationsmätningar i UV-ljus) den färglösa FastDigest Buffert rekommenderas.
För metyleringskänslighet, se produktspecifikationerna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Innehåll och lagring • FastDigest Acc65I (100μ L)
• 10X FastDigest Buffert (1,0 ml)
• 10X FastDigest Grön buffert (1,0 ml)
Butik på– 20 °C.
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig
Enzym Acc65I
Kompatibel buffert 10X FastDigest Buffert/FastDigest grön buffert
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 100μ L (100 reaktioner)
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning
Produktlinje FastDigest
Hänga över 5' utskjutande ändar
Inaktiveringstemperatur 65 °C
Afficher plus Afficher moins
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis