Läs mer
Thermo Scientific™ FastDigest BpiI (IIs klass)
Produktkod. 10569110 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20μ L (20 reaktioner)
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10569110 20μ L (20 reaktioner) 20 reaktioner
1 options
Produktkod. 10569110 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer FD1014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00 SEK
    458.65 SEK / 20 reaktioner
    Save 34.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Skär vid GAAGAC(2/6)^ platser med Thermo Scientific™ FastDigest™ BbsI (BpiI), som fungerar bäst med universal FastDigest Buffert (isoschizomerer: BpuAI, BstV2I).
Lambda-DNA, 0,7 % agaros, 24 klyvningsställen
FastDigest enzymer är en avancerad linje av snabba restriktionsenzymer som alla är 100% aktiva i det universella FastDigest och FastDigest Gröna reaktionsbuffertar.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel DNA-spjälkning inom 5-15 minuter, vilket eliminerar eventuella behov av buffertbyte eller efterföljande DNA-rensningssteg. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment, T4 DNA Ligas, alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel DNA-spjälkning inom –5 15 minuter, vilket eliminerar varje behov av buffertbyte eller efterföljande DNA-saneringssteg. Se Reaktionsvillkor för FastDigest Enzymer för en tabell över enzymaktivitet, värmeinaktivering och inkubationstider för detta och annat FastDigest restriktionsenzymer. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment (kat. nr. EP0051), T4 DNA-ligas (kat. nr EL0014), alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras (kat. nr EP0061) har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Drag
• 100% aktivitet av alla FastDigest enzymer i den universella bufferten
• 100 % buffertkompatibilitet med nedströmsapplikationer
• Slutför matsmältningen på 5 15 –minuter
• Direkt laddning på geler
• Ingen stjärnaktivitet
• 176 FastDigest enzymer tillgängliga
Tillämpningar
•Molekylär kloning
• Kartläggning av restriktioner
• Genotypning
• Southern Blot
• Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
• SNP-analys
Obs: De FastDigest Green Buffer erbjuder samma höga prestanda vid DNA-nedbrytning och nedströmsapplikationer som den färglösa FastDigest Buffert. För applikationer som kräver produktanalys genom fluorescensexcitation (t.ex. koncentrationsmätningar i UV-ljus) den färglösa FastDigest Buffert rekommenderas.
För metyleringskänslighet, se produktspecifikationerna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • FastDigest BpiI (20μ L)
• 10X FastDigest Buffert (1,0 ml)
• 10X FastDigest Grön buffert (1,0 ml)
Butik på– 20 °C.
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym BpiI
Kompatibel buffert 10X FastDigest Buffert/FastDigest grön buffert
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Ja
Kvantitet 20μ L (20 reaktioner)
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Ärrlös kloning
Produktlinje FastDigest
Hänga över 5' utskjutande ändar
Inaktiveringstemperatur 65 °C