Läs mer
Thermo Scientific™ FastDigest Inte jag
Produktkod. 10222590 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
150μ L (150 reaktioner)
20μ L (20 reaktioner)
250μ L (250 reaktioner)
50μ L (50 reaktioner)
Förpackningsstorlek:
150 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10222590 20μ L (20 reaktioner) -
10232590 250μ L (250 reaktioner) 250 reaktioner
15354508 150μ L (150 reaktioner) 150 reaktioner
10397799 50μ L (50 reaktioner) 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10222590 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer FD0593
Tidsbegränsade erbjudanden på utvalda basprodukter inom molekylärbiologi
Använd kampanjkoden 27945
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De FastDigest NotI-restriktionsenzym känner igen GC^GGCCGC-ställen och skär bäst vid 37 °C på 5-15 minuter med universal FastDigest Buffert (isoschizomerer: CciNI).
FastDigest enzymer är en avancerad linje av snabba restriktionsenzymer som alla är 100% aktiva i det universella FastDigest och FastDigest Gröna reaktionsbuffertar.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel DNA-spjälkning inom 5-15 minuter, vilket eliminerar eventuella behov av buffertbyte eller efterföljande DNA-rensningssteg. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment, T4 DNA Ligas, alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Thermo Scientific FastDigest NotI-restriktionsenzym känner igen GC^GGCCGC-stället och skär bäst vid 37 °C på 5 –15 minuter med universal FastDigest Buffert. Isoschizomerer: CciNI.
Thermo Scientific FastDigest NotI är en av en avancerad linje av snabba restriktionsenzymer som alla är 100 % aktiva i det universella FastDigest och FastDigest Gröna reaktionsbuffertar.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel DNA-spjälkning inom 5 –15 minuter, vilket eliminerar varje behov av buffertbyte eller efterföljande DNA-saneringssteg. Se Reaktionsvillkor för FastDigest Enzymer för en tabell över enzymaktivitet, värmeinaktivering och inkubationstider för detta och annat FastDigest restriktionsenzymer. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment (kat. nr. EP0051), T4 DNA-ligas (kat. nr EL0014) , alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras (kat. nr EP0061) har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Drag
• 100% aktivitet av alla FastDigest enzymer i den universella bufferten
• 100 % buffertkompatibilitet med nedströmsapplikationer
• Slutför matsmältningen på 5 15 –minuter
• Direkt laddning på geler
• Ingen stjärnaktivitet
• 176 FastDigest enzymer tillgängliga
Tillämpningar
•Molekylär kloning
• Kartläggning av restriktioner
• Genotypning
• Southern Blot
• Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
• SNP-analys
Obs: De FastDigest Green Buffer erbjuder samma höga prestanda vid DNA-nedbrytning och nedströmsapplikationer som den färglösa FastDigest Buffert. För applikationer som kräver produktanalys genom fluorescensexcitation (t.ex. koncentrationsmätningar i UV-ljus) den färglösa FastDigest Buffert rekommenderas.
För metyleringskänslighet, se produktspecifikationerna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • FastDigest Inte jag (20μ L)
• 10X FastDigest Buffert (1,0 ml)
• 10X FastDigest Grön buffert (1,0 ml)
Butik på– 20 °C.
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Inte jag
Kompatibel buffert 10X FastDigest Buffert/FastDigest grön buffert
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 20μ L (20 reaktioner)
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning
Produktlinje FastDigest
Hänga över 5' utskjutande ändar
Inaktiveringstemperatur 80 °C