Läs mer
First Strand cDNA Synthesis Kit
Produktkod. 10774691 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 10774691
Brand: Thermo Scientific undefined
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ Fermentas First Strand cDNA Synthesis Kit är ett komplett system för effektiv syntes av första sträng cDNA från RNA-mallar.
Utför effektiv syntes av första strängens cDNA från RNA-mallar med hela systemet i Thermo Scientific™ Fermentas First Strand cDNA Synthesis Kit.
Satsen använder den rekombinanta M-MuLV Reverse Transcriptase som uppvisar lägre RNas H-aktivitet än AMV omvänt transkriptas. Den rekombinanta RiboLock RNase-inhibitor, som medföljer kitet, skyddar effektivt RNA-mall från nedbrytning. Oligo(dT) 18 hybridiserar selektivt på poly(A)-svansen av mRNA. Slumpmässiga hexamerprimrar kräver inte närvaro av poly(A). Därför kan de användas för transkription av 5'-ändregionerna av mRNA- eller cDNA-syntes med användning av RNA utan poly(A)-svans, t.ex. mikro-RNA. Genspecifika primrar kan också användas med kiten. Den första strängen av cDNA kan användas direkt som en mall i PCR (se RT-PCR-protokoll) eller i andra strängens cDNA-syntes (se protokoll).
  • Effektiv syntes av första strängens cDNA upp till 9 kb
  • Reaktionstemperatur 37 °C
  • Levereras med rekombinanten RiboLock RNas-hämmare
  • Kompletta —oligo(dT) 18 och slumpmässiga hexamerprimrar som ingår i satsen
Rekommenderas för:
Första sträng cDNA-syntes för RT-PCR och realtids-RT-PCR; Konstruktion av cDNA-bibliotek; Generering av prober för hybridisering; aRNA-syntes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fermentas™ First Strand cDNA Synthesis Kit
Tillräckligt för 100 reaktioner
För användning med (applikation) RT-PCR