Läs mer
Thermo Scientific™ Fluorescein-12-dUTP-lösning (1 mM)
Produktkod. 10354280 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25μ L
Förpackningsstorlek:
25µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10354280 25μ L 25µL
1 options
Produktkod. 10354280 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0101
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific Fluorescein-12-dUTP (fluorescein-5(6)-karboxaminokaproyl-[5-{3-aminoallyl}-2'-deoxiuridin-5-trifosfat]) tillhandahålls som 1 mM vattenlösning.
Thermo Scientific Fluorescein-12-dUTP (fluorescein-5(6)-karboxaminokaproyl-[5-{3-aminoallyl}-2'-deoxiuridin-5-trifosfat]) tillhandahålls som 1 mM vattenlösning.
Fluorescein-12-dUTP kan inkorporeras enzymatiskt i DNA med:
• Omvända transkriptaser
•Taq DNA-polymeras (kat. nr EP0072)
• phi29 DNA-polymeras (EP0091)
• Klenow Fragment, exo- (EP0421)
• Klenow Fragment (EP0051)
• DNA-polymeras I (EP0041)
Ansökningar
• Enzymatisk icke-radioaktiv märkning av DNA under cDNA-syntes
• PCR
• Nick-översättning
• Slumpmässig grundad märkning
• Primerförlängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 mM
Innehåll och lagring Fluorescein-12-dUTP-lösning, 1 mM (25μ L)
Butik på– 20 °C.
Form Vätska
Polymeras DNA-polymeras
Märkningsmetod Direkt märkning
Etikett eller färgämne Fluorescein (FITC)
Kvantitet 25μ L
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) cDNA-syntes, Icke-radioaktiv märkning