Beskrivning
Lambda-DNA digererad med FspBI (BfaI), 0,7 % agaros, 13 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Mer än 80 % av de digererade DNA-fragmenten kan ligeras och mer än 95 % kan skäras om i en reaktionsblandning som innehåller 20 till 40 U T4 DNA-ligas/1 μg fragment och 10 % PEG vid en 5ft.-termini-koncentration på 0,13 M μefter en 50-faldig översmältning (3U/μ g DNA x 17 timmar) med BfuI FspBI (BfaI).
5'...C▵TA G...3'
3'...GAT▵C...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
- 1X buffert Tango™ :33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
- FspBI tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Metyleringseffekter:
- Dam: kan överlappa varandra— ingen effekt
- Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
- CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
- EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
- EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
- Minst 10 U av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 4 timmar
Anmärkning:
FspBI-klyvning försämras av överlappande dammetylering . För att undvika dammetylering , använd en dam-, dcm- stam som GM2163 (#M0099).
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig |
| Enzym | FspBI (BfaI) |
| Kompatibel buffert | 10X Buffer Tango |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 500 U |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |