Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Genomisk DNA-reningskit
Produktkod. p-4530565 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10304400
Brand: Thermo Scientific™ K0721
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific GeneJET Genomic DNA Purification Kit är utformat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt genomiskt DNA från olika däggdjurscellkulturer och vävnadsprover, helblod, bakterier och jäst.
Thermo Scientific GeneJET Genomic DNA Purification Kit är utformat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt genomiskt DNA från olika däggdjurscellkulturer och vävnadsprover, helblod, bakterier och jäst.
Satsen använder kiseldioxidbaserad membranteknik i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning.
Standardproceduren tar mindre än 20 minuter efter cellys och ger renat DNA större än 30 kb i storlek. Isolerat DNA kan användas direkt i PCR, southern blotting och enzymatiska reaktioner.
Höjdpunkter
  • Universell—kan användas för både cell- och vävnadsprover från ett brett spektrum av källor
  • Effektiv —höga utbyten av högmolekylärt genomiskt DNA
  • Snabb —20 minuters procedur efter cellysering
  • Behändig —spinnkolonnerna är täckta och sammansatta med uppsamlingsrör
Tillämpningar
Isolerat genomiskt DNA är idealiskt för användning i vanliga molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
  • PCR och qPCR
  • FastDigest och konventionell restriktionsnedbrytning
  • Southern blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Spinnkolonn
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Spinnkolonn
Provtyp Bakterier, Buckala prover, Celler, Vävnad, Jästsvampar
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), Kloning, Southern Blotting, Sekvensering, PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Produktlinje GeneJET
Produkttyp Genomisk DNA-reningskit
Kvantitet 50 beredningar
Mål Genomiskt DNA
Testtid <20 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • GENEJET GENOMIC KIT 50 PRE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: proteinase, glycerin, poly(oxy-1,2-ethanediyl), n-lauroylsarcosine sodium salt,sodium lauryl sulpha