Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Gelextraktion och DNA Cleanup Micro Kit
Produktkod. 13253149 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13253149 50 beredningar -
13293149 250 beredningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13253149 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0831
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De GeneJET Gelextraktion och DNA Cleanup Micro Kit tar effektivt bort primers, primer-dimers, dNTPs, oinkorporerade märkta nukleotider, enzymer och salter från PCR och andra reaktionsblandningar.
Satsen kombinerar bekvämligheten med spinkolonnteknologi med de selektiva bindningsegenskaperna hos ett kiseldioxidmembran, vilket eliminerar behovet av tråkiga hartsmanipulationer eller giftiga fenol-kloroformextraktioner.
De GeneJET Gelextraktion och DNA Cleanup Micro Kit tar effektivt bort primers, primer-dimers, dNTPs, oinkorporerade märkta nukleotider, enzymer och salter från PCR och andra reaktionsblandningar. Kitet kan användas för rening av DNA-fragment från 100 bp till 20 kb. Återvinningshastigheterna är 90 till 100 % för 100 bp till 3 kb DNA-fragmentstorleksintervall. Varje GeneJET DNA Purification Column har en total bindningskapacitet på upp till 10μ g DNA, och hela proceduren tar cirka 3,5 minuter för DNA-rensning
Thermo Scientific GeneJET Gelextraktion och DNA-rengöring Micro Kit är utvecklat som 3 i 1-kit designat för snabb och effektiv rening av DNA från PCR, enzymatiska reaktionsblandningar och DNA-extraktion från standard- eller lågsmältande agarosgeler körda i antingen Trisacetat (TAE) eller Trisborat (TBE) buffert. Satsen kombinerar bekvämligheten med spinkolonnteknologi med de selektiva bindningsegenskaperna hos ett kiseldioxidmembran, vilket eliminerar behovet av tråkiga hartsmanipulationer eller giftiga fenol-kloroformextraktioner.
De GeneJET Gelextraktion och DNA Cleanup Micro Kit tar effektivt bort primers, primer-dimers, dNTPs, oinkorporerade märkta nukleotider, enzymer och salter från PCR och andra reaktionsblandningar. Kitet kan användas för rening av DNA-fragment från 100 bp till 20 kb. Återvinningshastigheterna är 90 till 100 % för 100 bp till 3 kb DNA-fragmentstorleksintervall. Varje GeneJET DNA Purification Column har en total bindningskapacitet på upp till 10μ g DNA, och hela proceduren tar cirka 3,5 minuter för DNA-rensning
Höjdpunkter
•Avancerad kolumndesign —lätt att öppna, ladda och hantera
•Ger koncentrerat DNA - Eluera i 6 till 10μ L volym
•Hög återhämtning - 90 till 100 % återhämtning i intervallet 100 till 3000 bp DNA-fragment
•Snabb —4 minuters rensning av reaktionsblandning och 15 minuters agarosgelreningsprotokoll tillgängliga
•Effektivt avlägsnande av reaktionsföroreningar - inklusive enzymer, proteiner, primerdimerer, dNTPs och salter
•Flexibel kräver inte —exakt viktning av kvantifiering av gelskivor
Användning Det
renade DNA:t kan användas i vanliga nedströmsapplikationer:
• Sekvensering
• Begränsning matsmältning
• PCR
• qPCR
• Märkning
• Ligering
• Kloning
•In vitro transkription
• Blotting
•In situ
hybridisering inkluderar
•bindningsbuffert
• Extraktionsbuffert
• Förtvättbuffert (konc.)
• Tvättbuffert (konc.)
• Elueringsbuffert
• DNA-rening mikrokolonn& Samlingsrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Spinnkolonn
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Silikakolonn
Provtyp DNA, Gelprover
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), Kloning, Southern Blotting, Nukleinsyramärkning, Sekvensering, PCR, In Vitro-transkription
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Produktlinje GeneJET
Produkttyp Gelextraktion och DNA-rengöringskit
Kvantitet 50 beredningar
Mål DNA från enzymatiska reaktioner (t.ex. PCR)
Testtid 15 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, guanidinium chloride