Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Gelextraktion och DNA Cleanup Micro Kit
Produktkod. p-4569680 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13293149
Brand: Thermo Scientific™ K0832
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De GeneJET Gelextraktion och DNA Cleanup Micro Kit tar effektivt bort primers, primer-dimers, dNTPs, oinkorporerade märkta nukleotider, enzymer och salter från PCR och andra reaktionsblandningar.
Satsen kombinerar bekvämligheten med spinkolonnteknologi med de selektiva bindningsegenskaperna hos ett kiseldioxidmembran, vilket eliminerar behovet av tråkiga hartsmanipulationer eller giftiga fenol-kloroformextraktioner.
De GeneJET Gelextraktion och DNA Cleanup Micro Kit tar effektivt bort primers, primer-dimers, dNTPs, oinkorporerade märkta nukleotider, enzymer och salter från PCR och andra reaktionsblandningar. Kitet kan användas för rening av DNA-fragment från 100 bp till 20 kb. Återvinningshastigheterna är 90 till 100 % för 100 bp till 3 kb DNA-fragmentstorleksintervall. Varje GeneJET DNA Purification Column har en total bindningskapacitet på upp till 10μ g DNA, och hela proceduren tar cirka 3,5 minuter för DNA-rensning
Thermo Scientific GeneJET Gelextraktion och DNA-rengöring Micro Kit är utvecklat som 3 i 1-kit designat för snabb och effektiv rening av DNA från PCR, enzymatiska reaktionsblandningar och DNA-extraktion från standard- eller lågsmältande agarosgeler körda i antingen Trisacetat (TAE) eller Trisborat (TBE) buffert. Satsen kombinerar bekvämligheten med spinkolonnteknologi med de selektiva bindningsegenskaperna hos ett kiseldioxidmembran, vilket eliminerar behovet av tråkiga hartsmanipulationer eller giftiga fenol-kloroformextraktioner.
De GeneJET Gelextraktion och DNA Cleanup Micro Kit tar effektivt bort primers, primer-dimers, dNTPs, oinkorporerade märkta nukleotider, enzymer och salter från PCR och andra reaktionsblandningar. Kitet kan användas för rening av DNA-fragment från 100 bp till 20 kb. Återvinningshastigheterna är 90 till 100 % för 100 bp till 3 kb DNA-fragmentstorleksintervall. Varje GeneJET DNA Purification Column har en total bindningskapacitet på upp till 10μ g DNA, och hela proceduren tar cirka 3,5 minuter för DNA-rensning
Höjdpunkter
Avancerad kolumndesign —lätt att öppna, ladda och hantera
Ger koncentrerat DNA - Eluera i 6 till 10μ L volym
Hög återhämtning - 90 till 100 % återhämtning i intervallet 100 till 3000 bp DNA-fragment
Snabb —4 minuters rensning av reaktionsblandning och 15 minuters agarosgelreningsprotokoll tillgängliga
Effektivt avlägsnande av reaktionsföroreningar - inklusive enzymer, proteiner, primerdimerer, dNTPs och salter
Flexibel kräver inte —exakt viktning av kvantifiering av gelskivor
Användning Det
renade DNA:t kan användas i vanliga nedströmsapplikationer:
• Sekvensering
• Begränsning matsmältning
• PCR
• qPCR
• Märkning
• Ligering
• Kloning
In vitro transkription
• Blotting
In situ
hybridisering inkluderar
•bindningsbuffert
• Extraktionsbuffert
• Förtvättbuffert (konc.)
• Tvättbuffert (konc.)
• Elueringsbuffert
• DNA-rening mikrokolonn& Samlingsrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Spinnkolonn
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Silikakolonn
Provtyp DNA, Gelprover
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), Kloning, Southern Blotting, Nukleinsyramärkning, Sekvensering, PCR, In Vitro-transkription
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Produktlinje GeneJET
Produkttyp Gelextraktion och DNA-rengöringskit
Kvantitet 250 beredningar
Mål DNA från enzymatiska reaktioner (t.ex. PCR)
Testtid 15 min.