Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Gelextraktionssats
Produktkod. 10765651 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10765651 50 beredningar Varje
10670091 250 beredningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10765651 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0691
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific GeneJET Gel Extraction Kit är designat för snabb och effektiv rening av DNA-fragment från standard- eller lågsmältande agarosgeler körda i antingen TAE- eller TBE-buffert.
Thermo Scientific GeneJET Gel Extraction Kit är designat för snabb och effektiv rening av DNA-fragment från standard- eller lågsmältande agarosgeler körda i antingen TAE- eller TBE-buffert.
Satsen använder en proprietär kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn. Kitet kan användas för att rena DNA-fragment från 25 bp till 20 kb i storlek med återvinningshastigheter på upp till 95 %. Varje GeneJET reningskolonn har en bindningskapacitet på upp till 25μ g DNA och kan bearbeta upp till 1 g agarosgel. Hela proceduren tar bara 15 minuter, och det isolerade DNA:t är redo att användas i alla vanliga nedströmsapplikationer, inklusive ligering, restriktionsdigestion, PCR, sekvensering och märkning.
Höjdpunkter
  • Mycket effektiv: upp till 95 % återvinning inom intervallet 100 bp till 10 kb
  • Snabbt: proceduren tar bara 15 minuter
  • Bekvämt: spinnkolonner är täckta och monterade med uppsamlingsrör
Användningsområden
Snabb och effektiv extraktion av högrena DNA-fragment idealiska för användning i alla konventionella molekylärbiologiska procedurer inklusive:
  • FastDigest eller konventionell restriktionsrötning
  • Automatiserad fluorescerande eller radioaktiv sekvensering
  • PCR
  • In situ hybridisering
  • Märkning
  • Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Spinnkolonn
Innehåll och lagring För bättre långsiktig prestanda rekommenderas att förvara reningskolonnerna vid 2 C till °8 °C.
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Spinnkolonn
Provtyp Gel
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), Kloning, Southern Blotting, Nukleinsyramärkning, Sekvensering
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Produktlinje GeneJET
Produkttyp Gelextraktionssats
Kvantitet 50 beredningar
Mål DNA från enzymatiska reaktioner (t.ex. PCR)
Testtid 15 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • GeneJET Gel Extraction Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid