Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET PCR-reningskit
Produktkod. 10400450 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10400450 50 beredningar Varje
10578360 250 beredningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10400450 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    978.00 SEK
    792.65 SEK / Paket med 1
    Save 185.35 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit använder en proprietär kiselbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av tråkiga hartsmanipulationer eller giftiga fenol-kloroformextraktioner.
Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit använder en proprietär kiselbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av tråkiga hartsmanipulationer eller giftiga fenol-kloroformextraktioner. Det tar effektivt bort primers, dNTPs, oinkorporerade märkta nukleotider, enzymer och salter från PCR och andra reaktionsblandningar.
Kitet kan användas för rening av DNA-fragment från 25 bp till 20 kb med återvinningshastigheter på upp till 100 %. Varje GeneJET reningskolonn har en total bindningskapacitet på upp till 25μ g DNA, och hela proceduren tar 5 minuter. Det renade DNA:t kan användas i vanliga nedströmsapplikationer, såsom sekvensering, restriktionsdigerering, märkning, ligering, kloning, in vitro -transkription, blotting eller in situ hybridisering.
Höjdpunkter
  • Mycket effektiv: 90 till 100 % återvinning i intervallet 100 bp till 10 kb
  • Snabb: proceduren tar bara 5 minuter
  • Bekvämt: spinnkolonner är täckta och monterade med uppsamlingsrör
Användningsområden
Snabb och effektiv rening av DNA-fragment idealisk för användning i alla konventionella molekylärbiologiska procedurer inklusive:
  • FastDigest eller konventionell restriktionsrötning
  • Automatiserad fluorescerande eller radioaktiv sekvensering
  • PCR
  • In vitro transkription
  • In situ hybridisering
  • Märkning
  • Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring För bättre långsiktig prestanda rekommenderas att förvara reningskolonnerna vid 2 C till °8 °C.
Formatera Centrifugkolonn
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Produktlinje GeneJET
Produkttyp PCR-reningskit
Kvantitet 50 beredningar
Körtid 5 min.
Mål DNA från enzymatiska reaktioner (t.ex. PCR)
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), Kloning, DNA-sekvensering
Isoleringsteknik Spinnkolonn
Provtyp dsDNA
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • genejet PCR purif
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid