Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET PCR-reningskit
Code produit 10578360 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Conditionnement:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
10578360 250 beredningar Varje
10400450 50 beredningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10578360 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3985.00 SEK
    3227.65 SEK / Paket med 1
    Save 757.35 SEK
    19% Av
Afficher toutes les promotions
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit använder en proprietär kiselbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av tråkiga hartsmanipulationer eller giftiga fenol-kloroformextraktioner.
Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit använder en proprietär kiselbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av tråkiga hartsmanipulationer eller giftiga fenol-kloroformextraktioner. Det tar effektivt bort primers, dNTPs, oinkorporerade märkta nukleotider, enzymer och salter från PCR och andra reaktionsblandningar.
Kitet kan användas för rening av DNA-fragment från 25 bp till 20 kb med återvinningshastigheter på upp till 100 %. Varje GeneJET reningskolonn har en total bindningskapacitet på upp till 25μ g DNA, och hela proceduren tar 5 minuter. Det renade DNA:t kan användas i vanliga nedströmsapplikationer, såsom sekvensering, restriktionsdigerering, märkning, ligering, kloning, in vitro -transkription, blotting eller in situ hybridisering.
Höjdpunkter
  • Mycket effektiv: 90 till 100 % återvinning i intervallet 100 bp till 10 kb
  • Snabb: proceduren tar bara 5 minuter
  • Bekvämt: spinnkolonner är täckta och monterade med uppsamlingsrör
Användningsområden
Snabb och effektiv rening av DNA-fragment idealisk för användning i alla konventionella molekylärbiologiska procedurer inklusive:
  • FastDigest eller konventionell restriktionsrötning
  • Automatiserad fluorescerande eller radioaktiv sekvensering
  • PCR
  • In vitro transkription
  • In situ hybridisering
  • Märkning
  • Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Innehåll och lagring För bättre långsiktig prestanda rekommenderas att förvara reningskolonnerna vid 2 C till °8 °C.
Formatera Centrifugkolonn
Elueringsvolym Max 50μ L
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Reningstid 5 min.
Kvantitet 250 beredningar
Körtid 5 min.
Frakt skick Rumstemperatur
Volym för startmaterial ≤400μ L
Avkastning 25μ g (Bindningskapacitet)
För användning med (applikation) Nukleinsyramärkning, Southern Blotting, DNA-sekvensering, Nukleinsyrahybridisering, Nucleic Acid Hybridization
Slutlig produkttyp DNA
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Provtyp PCR-reaktioner, enzymatiska reaktioner (DNas-nedbrytning, RNA-märkning och rengöringsförberedelser, IVT reaktioner)
Afficher plus Afficher moins
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.