Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET PCR-reningskit
Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit använder en proprietär kiselbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av tråkiga hartsmanipulationer eller giftiga fenol-kloroformextraktioner.
934.00 SEK - 3810.00 SEK
Specifikationer
Innehåll och lagring För bättre långsiktig prestanda rekommenderas att förvara reningskolonnerna vid 2 C till °8 °C.
Formatera Centrifugkolonn
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Körtid 5 min.
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10400450
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
K0701
50 beredningar
934.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
10578360
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
K0702
250 beredningar
3810.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit använder en proprietär kiselbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av tråkiga hartsmanipulationer eller giftiga fenol-kloroformextraktioner. Det tar effektivt bort primers, dNTPs, oinkorporerade märkta nukleotider, enzymer och salter från PCR och andra reaktionsblandningar.
Kitet kan användas för rening av DNA-fragment från 25 bp till 20 kb med återvinningshastigheter på upp till 100 %. Varje GeneJET reningskolonn har en total bindningskapacitet på upp till 25μ g DNA, och hela proceduren tar 5 minuter. Det renade DNA:t kan användas i vanliga nedströmsapplikationer, såsom sekvensering, restriktionsdigerering, märkning, ligering, kloning, in vitro -transkription, blotting eller in situ hybridisering.
Höjdpunkter
  • Mycket effektiv: 90 till 100 % återvinning i intervallet 100 bp till 10 kb
  • Snabb: proceduren tar bara 5 minuter
  • Bekvämt: spinnkolonner är täckta och monterade med uppsamlingsrör
Användningsområden
Snabb och effektiv rening av DNA-fragment idealisk för användning i alla konventionella molekylärbiologiska procedurer inklusive:
  • FastDigest eller konventionell restriktionsrötning
  • Automatiserad fluorescerande eller radioaktiv sekvensering
  • PCR
  • In vitro transkription
  • In situ hybridisering
  • Märkning
  • Kloning
Specifikationer
Specifikationer
För bättre långsiktig prestanda rekommenderas att förvara reningskolonnerna vid 2 C till °8 °C.
Centrifugkolonn
Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
5 min.
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • genejet PCR purif
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: thiocyanic acid
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer