Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit
Produktkod. 11581645 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11581645 250 beredningar Varje
11571645 50 beredningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11581645 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0792
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit är designat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt genomiskt DNA från en mängd olika växtarter och vävnadstyper.
GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit är designat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt genomiskt DNA från en mängd olika växtarter och vävnadstyper. Den använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning.
Thermo Scientific GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit är designat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt genomiskt DNA från en mängd olika växtarter och vävnadstyper. Den använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning.
Höjdpunkter
•Snabb procedur avslutad —inom 30 minuter efter cellys
•Bekvämt protokoll —inkluderar inte tilltäppningsbenägna lysatfiltreringssteg
•Hög avkastning upp till 32—μ g högkvalitativt DNA från 100 mg prov, inklusive kärn-, mitokondrie- och kloroplast-DNA
•Kompatibel användning med —en mängd olika prover (blad, rötter, groddar och andra delar av olika växter)
Standardproceduren tar mindre än 30 minuter efter cellys och ger renat DNA större än 30 kb i storlek. DNA-utbyten varierar mellan olika arter och vävnader beroende på genomstorlek, ploidi, cellantal och vävnadsprovets ålder. Den typiska avkastningen från en standardvävnadskälla (t.ex. unga veteblad) är 30 till 32μ g från 100 mg vävnad. Isolerat DNA kan användas direkt i PCR, qPCR, southern blotting och enzymatiska reaktioner.
Ansökningar
• Isolerat genomiskt DNA är idealiskt för användning i vanliga molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• PCR och qPCR
• FastDigest och konventionell restriktionsrötning
• Southern blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Spinnkolonn
Innehåll och lagring •6 x 1 ml RNas A; förvara i rumstemperatur tills den öppnas,– °20 C efter öppning
• 120 ml lyseringsbuffert A; rumstemperatur
• 15 ml lyseringsbuffert B; rumstemperatur
• 40 ml utfällningslösning; rumstemperatur
• 120 ml växt-gDNA-bindande lösning; rumstemperatur
• 40 ml tvättbuffert I (koncentrerad); rumstemperatur
• 40 ml tvättbuffert II (koncentrerad); rumstemperatur
• 150 ml elueringsbuffert; rumstemperatur
• 250 GeneJET Reningskolonner med uppsamlingsrör; rumstemperatur
• 250 uppsamlingsrör; rumstemperatur
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
skala Mini
Provtyp Växter
Elueringsvolym 200μ l
Slutlig produkttyp gDNA
För användning med (applikation) PCR, Southern blotting, sekvensering, nukleinsyramärkning, hybridisering
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Kvantitet 250 beredningar
Frakt skick Rumstemperatur
Testtid 30 min. (Efter provhomogenisering)
Avkastning ≤32μ g per 100 mg vävnad
Startmaterial mängd ≤100 mg färsk/fryst
≤20 mg lyofiliserad
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate, Guanidine hydrochloride