Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit är designat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt genomiskt DNA från en mängd olika växtarter och vävnadstyper. Den använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning.
Thermo Scientific GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit är designat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt genomiskt DNA från en mängd olika växtarter och vävnadstyper. Den använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning.
Höjdpunkter
•Snabb procedur avslutad —inom 30 minuter efter cellys
•Bekvämt protokoll —inkluderar inte tilltäppningsbenägna lysatfiltreringssteg
•Hög avkastning upp till 32—μ g högkvalitativt DNA från 100 mg prov, inklusive kärn-, mitokondrie- och kloroplast-DNA
•Kompatibel användning med —en mängd olika prover (blad, rötter, groddar och andra delar av olika växter)
Standardproceduren tar mindre än 30 minuter efter cellys och ger renat DNA större än 30 kb i storlek. DNA-utbyten varierar mellan olika arter och vävnader beroende på genomstorlek, ploidi, cellantal och vävnadsprovets ålder. Den typiska avkastningen från en standardvävnadskälla (t.ex. unga veteblad) är 30 till 32μ g från 100 mg vävnad. Isolerat DNA kan användas direkt i PCR, qPCR, southern blotting och enzymatiska reaktioner.
Ansökningar
• Isolerat genomiskt DNA är idealiskt för användning i vanliga molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• PCR och qPCR
• FastDigest och konventionell restriktionsrötning
• Southern blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| Formatera | Spinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn |
| Provtyp | Växter |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), Kloning, Southern Blotting, Sekvensering, PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Produktlinje | GeneJET |
| Produkttyp | Genomisk DNA-reningskit |
| Kvantitet | 50 beredningar |
| Mål | Genomiskt DNA |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Guanidine hydrochloride, Sodium lauryl sulfate
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.