Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Plant RNA reningskit
Produktkod. 11591645 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11591645 50 beredningar Varje
11501655 250 beredningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11591645 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0801
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kräver
Dithiothreitol (DTT, #R0861)
GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit är designat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt totalt RNA från många olika växtarter och vävnadstyper.
GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit är designat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt totalt RNA från många olika växtarter och vävnadstyper.
Satsen använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning. Standardproceduren tar mindre än 20 minuter efter cellysering. Renat högkvalitativt RNA kan användas i ett stort antal nedströmsapplikationer, såsom RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting och annan RNA-baserad analys. RNA-utbyten varierar mellan olika arter, vävnader och vävnadsprovets ålder. Se tabell 1 för typiska totala RNA-utbyten från olika källor.
Thermo Scientific GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit är designat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt totalt RNA från många olika växtarter och vävnadstyper.
Satsen använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning. Standardproceduren tar mindre än 20 minuter efter cellysering. Renat högkvalitativt RNA kan användas i ett stort antal nedströmsapplikationer, såsom RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting och annan RNA-baserad analys. RNA-utbyten varierar mellan olika arter, vävnader och vävnadsprovets ålder. Se tabell 1 för typiska totala RNA-utbyten från olika källor.
Höjdpunkter
•Snabb —procedur avslutad inom 20 minuter efter cellys
•Convinient- —protokollet inkluderar inte tilltäppningsbenägen lysatfiltreringssteg
•Hög avkastning upp till —65μ g RNA med hög renhet och hög integritet från 50 mg växtprov
•Kompatibel med många olika prover (blad, rötter, groddar och andra delar av olika växter)
Tillämpningar Snabb extraktion
av RNA med hög renhet lämplig för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• RT-PCR
• RT-qPCR
• Northern blotting
• Nukleasskyddsanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •40 ml växt-RNA-lyslösning; förvara i rumstemperatur
• 40 mL tvättbuffert WB 1 (koncentrerad); rumstemperatur
• 30 ml tvättbuffert 2 (koncentrerad); rumstemperatur
• 30 ml vatten, nukleasfritt; rumstemperatur
• 50 GeneJET RNA Spin-kolonner med uppsamlingsrör; rumstemperatur
• 50 uppsamlingsrör (2 ml); rumstemperatur
• 50 uppsamlingsrör (1,5 ml); rumstemperatur
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Reningstid 20 min. (Efter provhomogenisering)
Elueringsvolym 50μ L
Provtyp Växter
Slutlig produkttyp Totalt RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, konstruktion av cDNA-bibliotek, NGS, mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, In Vitro-translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning
Kvantitet 50 beredningar
skala Mini
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd ≤100 mg
Avkastning Upp till 65μ g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • GeneJET Plant RNA Purification Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride, Thiocyanic acid